Learn More
Berthold Technologies Variabler JET Injektor (#1) in Vorposition
Artikelnummer. 31777358 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dispensiervolumen (metrisch):
10 bis 100 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dispensiervolumen (metrisch) Packungsgröße
31777358 10 bis 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777358 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 7037901
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Injektor für die automatische Abgabe von Reagenzien in kompatiblen Luminometern.
  • Centro unterstützt bis zu drei JET Injektoren mit variablen Volumina in Vormess- oder Messpositionen
  • Ultraschnelle Einspritzung minimiert die Verzögerung zwischen Einspritzung und Messung
  • Geeignet zur Messung schneller Reaktionen wie Blitzlumineszenz
  • Verwendet Teflon Blasebalg für schnelle und präzise Injektionen
  • Bietet effizientes Mischen und eine lange Lebensdauer
  • Liefert eine präzise Einspritzung kleiner und großer Volumina mit >98 % Genauigkeit über den gesamten Volumenbereich hinweg
  • Für geringen Wartungsaufwand aufgrund reibungsfreier Betriebs konzipiert
  • Kompatibel mit Zellsuspensionen aufgrund geringer Schubkräfte und geeigneter Materialien
Spezifikation
Injektionstyp JET Injektoren
Dispensiervolumen (metrisch) 10 bis 100 μl
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen der Lumineszenz
Spannung 24 VDC
Zur Verwendung mit (Geräte) Centro LB 963 Mikroplatten-Luminometer