Learn More
Berthold Technologies Variabler JET Injektor (#2) in der Vorposition
Shop All Berthold Technologies ProductsDescription
- Centro unterstützt bis zu drei JET Injektoren mit variablen Volumina in Vormess- oder Messpositionen
- Ultraschnelle Einspritzung minimiert die Verzögerung zwischen Einspritzung und Messung
- Geeignet zur Messung schneller Reaktionen wie Blitzlumineszenz
- Verwendet Teflon Blasebalg für schnelle und präzise Injektionen
- Bietet effizientes Mischen und eine lange Lebensdauer
- Liefert eine präzise Einspritzung kleiner und großer Volumina mit >98 % Genauigkeit über den gesamten Volumenbereich hinweg
- Für geringen Wartungsaufwand aufgrund reibungsfreier Betriebs konzipiert
- Kompatibel mit Zellsuspensionen aufgrund geringer Schubkräfte und geeigneter Materialien
Specifications
Specifications
| Injektionstyp | JET Injektoren |
| Dispensiervolumen (metrisch) | 10 bis 100 μl |
| Farbe | Grau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen der Lumineszenz |
| Spannung | 24 VDC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Centro LB 963 Mikroplatten-Luminometer |