Learn More
Kartell™ Kolbenhubpipette Pluripet PLII 0,2 - 2,0μl mit Spitzenabwerfer
Artikelnummer. 10571125
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 5 ml
2 bis 10 ml
20 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Kompatible Spitzen:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen unitSize
10571125 1 bis 5 ml Kartell™ 984 1 Stück
10650954 0,2 bis 2 μl Kartell™ 956 1 Stück
10533045 2 bis 20 μl Kartell™ 959 1 Stück
10213763 20 bis 200 μl Kartell™ 960 1 Stück
10745384 20 bis 100 μl Kartell™ 960 1 Stück
10671144 2 bis 10 ml Kartell™ 943 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10571125
Marke: Kartell™ 1325000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleistet hohe Präzision und Genauigkeit bei gleichzeitig geringeren Kosten. Der variable Kartell™ Pluripet II Mikropipettierer mit variablem Volumen eignet sich für Anwendungen in der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Immunologie, analytischer Chemie usw.
  • Aus hochwertigem Kunststoff und mit Stahlkolben für den Einsatz über längere Zeit
  • Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
  • Das gewünschte Volumen kann durch Drehen des Entleerknopfes eingestellt werden.
  • Einfach und sicher durch Einrasten beim Einstellen
  • Das große Display gewährleistet ein einfaches Ablesen des eingestellten Volumenwertes.
  • Der Knopf jedes Mikropipetters hat eine andere Farbe, sodass die Identifizierung des nutzbaren Volumenintervalls einfach ist.
  • Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
  • Das Rekalibrierungsgerät sorgt für schnelle und präzise Neukalibrierungen.
  • Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.8 %, ± 0.6 %
Zertifizierung/Konformität EC/IVD, ISO8655
Kompatible Spitzen Kartell™ 984
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Pluripet II 5000
Typ Mikropipette
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Schritten 0.1 ml