Learn More
Kartell™ Kolbenhubpipette Pluripet PLII 0,2 - 2,0μl mit Spitzenabwerfer
Artikelnummer. 10650954
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 5 ml
2 bis 10 ml
20 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Kompatible Spitzen:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen unitSize
10650954 0,2 bis 2 μl Kartell™ 956 1 Stück
10533045 2 bis 20 μl Kartell™ 959 1 Stück
10213763 20 bis 200 μl Kartell™ 960 1 Stück
10745384 20 bis 100 μl Kartell™ 960 1 Stück
10571125 1 bis 5 ml Kartell™ 984 1 Stück
10671144 2 bis 10 ml Kartell™ 943 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10650954
Marke: Kartell™ 1296000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet hohe Präzision und Genauigkeit bei gleichzeitig geringeren Kosten. Der variable Kartell™ Pluripet II Mikropipettierer mit variablem Volumen eignet sich für Anwendungen in der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Immunologie, analytischer Chemie usw.
  • Aus hochwertigem Kunststoff und mit Stahlkolben für den Einsatz über längere Zeit
  • Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
  • Das gewünschte Volumen kann durch Drehen des Entleerknopfes eingestellt werden.
  • Einfach und sicher durch Einrasten beim Einstellen
  • Das große Display gewährleistet ein einfaches Ablesen des eingestellten Volumenwertes.
  • Der Knopf jedes Mikropipetters hat eine andere Farbe, sodass die Identifizierung des nutzbaren Volumenintervalls einfach ist.
  • Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
  • Das Rekalibrierungsgerät sorgt für schnelle und präzise Neukalibrierungen.
  • Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Genauigkeit ± 12.0 %, ± 1.4 %
Zertifizierung/Konformität EC/IVD, ISO8655
Kompatible Spitzen Kartell™ 956
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Pluripet II 2
Typ Mikropipette
Volumen (metrisch) 0,2 bis 2 μl
Schritten 0,01 μl