Learn More
Kartell™ Mikropipette Pluripet PL10000,1000-10000μl μL)
Beschreibung
- Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
- Das Volumen kann durch Drehen des Entleerknopfes oder Drehen des dafür mitgelieferten Zylinders ausgewählt werden.
- Das große Display gewährleistet ein einfaches Ablesen des eingestellten Volumenwertes.
- Der Knopf jedes Mikropipetters hat eine andere Farbe, sodass die Identifizierung des nutzbaren Volumenintervalls einfach ist.
- Der Spitzenabwurf ist höhenverstellbar, um eine Vielzahl von Spitzen aufzunehmen, und kann zur einfacheren Reinigung zerlegt werden.
- Das Rekalibrierungsgerät sorgt für schnelle und präzise Neukalibrierungen.
- Die robuste Struktur des PVDF-Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Die für die Struktur verwendeten Materialien sind widerstandsfähig und langlebig und ermöglichen die Exposition gegenüber UV-Strahlen.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 0.9 %, ± 0.6 % |
| Zertifizierung/Konformität | EN IS 8655 |
| Kompatible Spitzen | Kartell™ 961, 941 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Pluripet PL 1000 |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Schritten | 2 μ l |
| Wiederholgenauigkeit | < 0.45 %, < 0.25 % |