Learn More
Kartell™ Mikropipette Pluripet PL10000,1000-10000μl μL)
Artikelnummer. 10407912
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 bis 10.000 μl
100 bis 1000 μl
Kompatible Spitzen:
Kartell™ 943
Kartell™ 961, 941
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen unitSize
10407912 1000 bis 10.000 μl Kartell™ 943 1 Stück
10070782 100 bis 1000 μl Kartell™ 961, 941 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10407912
Marke: Kartell™ 0132910
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Abfüllen großer Volumina von sehr dickflüssigen und viskosen wässrigen Flüssigkeiten. Der Kartell™ Pluripet Mikropipettierer mit variablem Volumen verfügt über einen speziellen Filter zum Schutz des Innenkolbens, der die Lebensdauer verlängert und eine Kontamination verhindert.
  • Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
  • Das Volumen kann durch Drehen des Entleerknopfes oder Drehen des dafür mitgelieferten Zylinders ausgewählt werden.
  • Das große Display gewährleistet ein einfaches Ablesen des eingestellten Volumenwertes.
  • Der Knopf jedes Mikropipetters hat eine andere Farbe, sodass die Identifizierung des nutzbaren Volumenintervalls einfach ist.
  • Der Spitzenabwurf ist höhenverstellbar, um eine Vielzahl von Spitzen aufzunehmen, und kann zur einfacheren Reinigung zerlegt werden.
  • Das Rekalibrierungsgerät sorgt für schnelle und präzise Neukalibrierungen.
  • Die robuste Struktur des PVDF-Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Die für die Struktur verwendeten Materialien sind widerstandsfähig und langlebig und ermöglichen die Exposition gegenüber UV-Strahlen.
Spezifikation
Genauigkeit ± 2.5 %, ± 0.2 %
Zertifizierung/Konformität EN IS 8655
Kompatible Spitzen Kartell™ 943
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Pluripet PL 10000
Typ Mikropipette
Volumen (metrisch) 1000 bis 10.000 μl
Schritten 20 μl
Wiederholgenauigkeit < 0.6 %, < 0.2 %