Learn More
Kartell™ Mikropipette Pluripet PL10000,1000-10000μl μL)
Descrizione
- Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
- Das Volumen kann durch Drehen des Entleerknopfes oder Drehen des dafür mitgelieferten Zylinders ausgewählt werden.
- Das große Display gewährleistet ein einfaches Ablesen des eingestellten Volumenwertes.
- Der Knopf jedes Mikropipetters hat eine andere Farbe, sodass die Identifizierung des nutzbaren Volumenintervalls einfach ist.
- Der Spitzenabwurf ist höhenverstellbar, um eine Vielzahl von Spitzen aufzunehmen, und kann zur einfacheren Reinigung zerlegt werden.
- Das Rekalibrierungsgerät sorgt für schnelle und präzise Neukalibrierungen.
- Die robuste Struktur des PVDF-Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Die für die Struktur verwendeten Materialien sind widerstandsfähig und langlebig und ermöglichen die Exposition gegenüber UV-Strahlen.
Specifica
Specifica
| Genauigkeit | ± 2.5 %, ± 0.2 % |
| Zertifizierung/Konformität | EN IS 8655 |
| Kompatible Spitzen | Kartell™ 943 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Pluripet PL 10000 |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 1000 bis 10.000 μl |
| Schritten | 20 μl |
| Wiederholgenauigkeit | < 0.6 %, < 0.2 % |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?