Learn More
WTW™ Thermoreaktor mit variabler Wellenlänge und 4 Temperatureinstellungen
Artikelnummer. 10159081
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 Reaktionsküvetten
2x 12 Reaktionsküvetten in 2 Heizblöcken
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10159081 12 Reaktionsküvetten 1 Stück
10132342 2x 12 Reaktionsküvetten in 2 Heizblöcken 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159081 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 1P211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1301.51 €
    1200.00 € / 1 Stück
    Sparen 101.51 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Zerfall von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor
Thermoreaktoren für den Zerfall von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor, einschließlich kurzzeitiger und selbstprogrammierter Hochtemperaturzersetzung bis 170 °C. Die hohe Reaktionstemperatur über einen definierten Zeitraum gewährleistet den vollständigen Abbau der Probe. Die erforderlichen Temperaturen und Abbauzeiten für die Standardparameter werden in jedem WTW-Thermoreaktor gespeichert. Darüber hinaus stehen verschiedene Optionen für die Selbstprogrammierung und Küvettennummern zur Verfügung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Thermoreaktor
Spannung 230/115 V
Wirkleistung 280 W
Tiefe (metrisch) 315 mm
Elektrische Anforderungen 115/230 V ±15 %, 50/60 Hz, 280 W
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemessungen, Abwasser
Höhe (metrisch) 185 mm
Aufnahmevermögen 12 Reaktionsküvetten
Breite (metrisch) 256 mm
Frequenz 50/60 Hz