Learn More
Trajan™ Varian SPI-Liner
Artikelnummer. 12943971
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Je 1
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
Enthält:
0.25-mm-Restriktion
0.5 mm Restriktion
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Innendurchmesser (metrisch) Enthält Packungsgröße
12943971 Je 1 0.8 mm 0.5 mm Restriktion 1 Stück
10635841 5/Packung 0.5 mm 0.25-mm-Restriktion 5 Stück
10107210 5/Packung 0.8 mm 0.25-mm-Restriktion 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12943971 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 09203401
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Varian/Bruker Geräten
Spezifikation
Produkttyp SPI-Einlage
Zur Verwendung mit (Anwendung) 0,53 mm IDAuf der Säule
Enthält 0.5 mm Restriktion
Menge Je 1
Länge (metrisch) 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Varian GC-Geräte