Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Membran-Chemiepumpe, MZ 2C VARIO Select
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16281762 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16281762 CEE 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16281762
Marke: VACUUBRAND™ 20732450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed in labs working with most common solvents. The integrated VACUU·SELECT controller provides an easy-to-use, application based interface that covers all common lab applications.
  • Die Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
  • Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder Erstellung  einzigartiger  Anwendungen mit Drag-and-Drop
  • Erkennt den Siedepunkt von Lösungsmitteln und passt die Pumpenmotordrehzahl automatisch an, um die Prozesssteuerung während der Lösungsmittelverdampfung beizubehalten
  • Die VARIO-Drehzahlregelung sorgt für außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast)
Regelung VACUU·SELECT
Versandgewicht (metrisch) 17,8 kg
Enthält Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 30 bis 2400 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Abmessungen (L x B x H) 243 x 243 x 245 mm
Material PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM
Modell MZ 2 C VARIO Select
Geräuschpegel 43 dBA
Steckertyp CEE
Wirkleistung 0,53 kW
Gewicht (metrisch) 15 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2,8 m3/Std.
Frequenz 50 bis 60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 20
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Intelligentes Vakuum mit VARIO™-Steuerung, Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Geltrockner
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 200/230 V