Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemiepumpeneinheit, PC 3002 VARIO Select
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15848797 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
15848797 CEE 1 Stück
16201782 Kaltgerätestecker EN 60320 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15848797
Marke: VACUUBRAND™ 20733550
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine präzise Vakuumsteuerung durch Motordrehzahlregelung. Der automatische Verdampfungsmodus eignet sich perfekt zur Steuerung von Anwendungen wie der Rotationsverdampfung. Für eine Vielzahl von Anforderungen stehen verschiedene Kondensatoren zur Verfügung.
  • Die VACUU·SELECT-Vakuumsteuerung mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
  • Kompakt und effizient, gutes Endvakuum auch bei offenem Gasballastventil
  • Sehr leiser, vibrationsarmer Betrieb und besonders lange Wartungsintervalle
  • Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
  • PC 3002 VARIO™ eignet sich für Arbeiten mit den gängigsten Lösungsmitteln
  • Manuelle Sollwertsteuerung für einfache Prozesse, Möglichkeit für vollautomatische Destillationen oder einzigartige Anwendungen mit Drag-and-Drop
  • Die VACUU·SELECT-Steuerung erkennt den Siedepunkt von Lösungsmitteln und passt die Pumpenmotordrehzahl an, um die Prozesssteuerung während der Lösungsmittelverdampfung aufrecht zu erhalten
  • Der Glas -Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung, dass Partikel und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe gelangen und sie beschädigen und verlängert die Lebensdauer der Pumpe
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 7 mbar (ohne Gasballast), 12 mbar (mit Gasballast)
Regelung VACUU·SELECT
Versandgewicht (metrisch) 22,8 kg
Enthält Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 30 bis 2400 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Abmessungen (L x B x H) 419 x 243 x 457 mm
Beschreibung Der Abgaskondensator ermöglicht eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln
Material PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM
Modell PC 3002 VARIO Select
Geräuschpegel 43 dBA
Steckertyp CEE
Wirkleistung 0,53 kW
Gewicht (metrisch) 19,2 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2,8 m3/Std.
Frequenz 50 bis 60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Intelligentes Vakuum mit VARIO™-Steuerung, Rotationsverdampfer/Parallelverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Geltrockner
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 200/230 V