Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Diaphragm Pump, MV 2 VARIO Select
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16229590 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16229590
Marke: VACUUBRAND™ 20738150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
An excellent solution for continuous, oil-free pumping of non-corrosive gases. The MV 2 VARIO Select provides high flow rates, even near ultimate vacuum. The VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work.
  • Für kontinuierliches, ölfreies Pumpen nicht-korrosiver Gase bis zu einem Vakuum von bis zu 0,3 mbar
  • Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
  • Leistungsstarke Pumpe mit ausgezeichnetem Endvakuum
  • TURBO·-MODUS für die Verwendung als Vorpumpe für Turbopumpen
  • Die VARIO-Technologie ermöglicht eine präzise Vakuumsteuerung durch Motordrehzahlregelung, und somit außergewöhnlich lange Wartungsintervalle
  • Die VACUU·SELECT-Steuerung ist eine anwenderfreundliche, effiziente Steuerung für Laboranwendungen
  • Vordefinierte Verfahren für einzelne Anwendungen
  • Bequeme Erstellung neuer Verfahren durch Drag-and-Drop
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 0,3 mbar
Regelung VACUU·SELECT
Versandgewicht (metrisch) 22,1 kg
Enthält Gebrauchsfertige Pumpe (vollständig montiert, inkl. Handbuch)
Motordrehzahl 30 bis 2400 min-1
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur
Abmessungen (L x B x H) 325 x 235 x 245 mm
Modell MV 2 VARIO Select
Geräuschpegel 45 dBA
Steckertyp CEE
Wirkleistung 0,53 kW
Gewicht (metrisch) 19,3 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 3,3 m3/Std.
Frequenz 50 bis 60 Hz
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 20
Anzahl Pumpenköpfe 4
Anwendungen Intelligentes Vakuum mit VARIO™-Steuerung, Vorvakuumerzeugung für Turbo-Molekularpumpen, OEM-Produkte: Nach individuellen Anforderungen
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 200/230 V