Beschreibung
- Der VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Außergewöhnliche Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 70 mbar |
| Enthält | Montierte Pumpe, manuell |
| Geräuschpegel | 47 dBA |
| Steckertyp | CEE |
| Gewicht (metrisch) | 28,9 kg |
| Flussrate | 19,3 m3/h |
| Gesamthöhe (metrisch) | 450 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 533 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 260 mm |
| Pumpentyp | Vakuumsystem |
| Mehr anzeigen |