Learn More
VACUUBRAND™ Membranpumpe MV 10 NT VARIO™ Select
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17794909 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
CH
UK
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
17794909 CEE 1 Stück
17704919 CH 1 Stück
17714919 UK 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17794909
Marke: VACUUBRAND™ 25744150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Membranpumpen MV 10 NT VARIO select sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen und erreichen ein besonders gutes Endvakuum. Diese bieten die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermögen mit einem besonders guten Endvakuum bis 0.3 mbar mit selbstoptimierender Drehzahlregelung.
  • Der VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Extra lange Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
  • Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
  • Hohe Pumpgeschwindigkeit und tiefes Endvakuum
  • TURBO·-MODUS für die Verwendung als Vorpumpe für Turbopumpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 0,3 mbar
Enthält Montierte Pumpe, Schalldämpfer, manuell
Geräuschpegel 50 dBA
Steckertyp CEE
Gewicht (metrisch) 31,6 kg
Flussrate 12,1 m3/h
Gesamthöhe (metrisch) 450 mm
Gesamtlänge (metrisch) 552 mm
Gesamtbreite (metrisch) 260 mm
Pumpentyp Vakuumsystem
Schutzart Gehäuse IP 40
Anwendungen Anwendungen mit hoher Gaslast oder schnelles Abpumpen von Vakuumkammern
Maximaler Druck 1,1 bar
Zur Verwendung mit (Geräte) Turbopumpe
Spannung 200/230 V