Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ MV 10C NT Select Chemie-Membranpumpe
Code produit 17724919 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
UK
Conditionnement:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Steckertyp Conditionnement
17724919 CEE 1 Stück
17734919 UK 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17724919 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 25744750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14215.00 €
    10945.00 € / 1 Stück
    Sparen 3270.00 €
    23% Rabatt
Afficher toutes les promotions
Verfügbar ab: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Diese VARIO-Pumpen bieten ein sehr großes Saugvermögen und erreichen ein besonders gutes Endvakuum. Die MV 10C NT VARIO select ist daher ideal für Eindampfungen großer Mengen hochsiedender Lösemittel auch bei niedrigen Temperaturen. Das Vakuum wird punktgenau über die Drehzahl der Vakuumpumpe geregelt.
  • VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor.
  • Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
  • Ideal zur Verdampfung großer Mengen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Extra lange Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Max. Vakuum 0,6 mbar
Enthält Montierte Pumpe, manuell
Geräuschpegel 47 dBA
Steckertyp CEE
Gewicht (metrisch) 28,9 kg
Flussrate 12,8 m³ /Std.
Gesamthöhe (metrisch) 450 mm
Gesamtlänge (metrisch) 533 mm
Gesamtbreite (metrisch) 260 mm
Pumpentyp Vakuumsystem
Schutzart Gehäuse IP 40
Maximaler Druck 1,1 bar
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer, Vakuumtrockenschränke, Vakuumdestillationssäulen
Spannung 200/230 V
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.