Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 Circulation Chiller with CEE7/7 Plug
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16873610
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Druck:
3,2 bar
4,8 bar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Druck
16873610 3,2 bar
16883610 4,8 bar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16873610 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L000784
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Circulation chiller, colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of temp. profile
  • Navigation im Klartextmenü
  • Sechs auswählbare Sprachen: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
  • Elektronische Füllstandanzeige und Alarm bei niedrigem Füllstand
  • Leistungsstarke Druckpumpe
  • Standardmäßige USB-Schnittstelle
    • Erweiterbar mit Interfacemodul (analog, Kontakt, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
  • Integriertes Programmiergerät mit max. 150 Segmenten, aufteilbar in fünf Programme
  • Einstellbare Umgehung zur Druckbegrenzung
  • Einfüllöffnung oben, Ablasshahn auf der Rückseite
  • SmartCool System für energiesparendes digitales Kühlmanagement einschließlich Kompressor mit Ein/Aus-Steuerung
  • Zum Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glycerin)
  • Kühlluft-Kondensator
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 40 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,05 ± k
    • Max. Stromverbrauch: 1,1 kW
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 37 l/min
    • Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): G 3/4
    • Druckeinstellung: Bypass
    • Höchstfüllvolumen: 15 L
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Standardzubehör:
      • Zwei Nippel 3/4 in. mit Schraubverschluss G 3/4 für Pumpenanschlüsse
  • Spezifikation
    Temperaturbereich -20 °C° bis +40 °C°
    Max. Druck 3,2 bar
    Spannung 230 V