Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 W Circulation Chiller with CEE7/7 Plug
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7220018
Click to view available options
Max. Druck:
0,9 bar
3,2 bar
4,8 bar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16843600
Marke: Lauda™ L000671
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of the temperature profile
  • Navigation im Klartextmenü
  • Sechs auswählbare Sprachen: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
  • Elektronische Füllstandsanzeige und Alarm bei niedrigem Füllstand
  • Leistungsstarke Druckpumpe mit USB-Schnittstelle als Standard
    • Erweiterbar mit Interfacemodul (analog, Kontakt, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
  • Integriertes Programmiergerät mit max. 150 Segmenten, aufteilbar in fünf Programme
  • Einstellbare Umgehung zur Druckbegrenzung
  • Einfüllöffnung oben, Ablasshahn auf der Rückseite
  • SmartCool System für energiesparendes digitales Kühlmanagement einschließlich Kompressor mit Ein/Aus-Steuerung
  • Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
  • Kühlwasser-Kondensator
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 40 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,05 ± k
    • Max. Stromverbrauch: 1,1 kW
    • Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): G 3/4
    • Druckeinstellung: Bypass
    • Höchstfüllvolumen: 15 L
    • Wasserkühlungsanschlussgewinde (außen): 3/4 in.
    • Empfohlene Kühlwassertemperatur: 15 °C
    • Kühlwasserdurchflussrate: 2,5 l/min
    • Mindestdruckdifferenz des Kühlwassers: 1 bar
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 10 bar
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Standardzubehör:
      • Zwei 0,75 in.-Nippel mit Schraubverschluss G 3/4 für Pumpenanschlüsse, zwei 0,5 in.-Nippel mit Schraubverschluss G 3/4 für Kühlwasser
  • Spezifikation
    Temperaturbereich -20 °C° bis +40 °C°
    Max. Druck 0,9 bar
    Spannung 230 V