Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep™ Vorsäulenhalter für die präparative HPLC
Product Code. 12757690 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
32 mm
Länge (metrisch):
15 mm
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Unit Size
12757690 32 mm 15 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12757690 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 718253
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie VarioPrep™ Edelstahlsäulen für HPLC. VarioPrep™ Vorsäulenhalter für präperative HPLC sind in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Säulen erhältlich.
Eigenschaften
  • Säulensystem für präparative HPLC aus Edelstahl mit zwei verstellbaren Endanschlüssen, z. B. für den häufigen Einsatz von Rückspülverfahren
  • Ermöglicht die Kompensation eines Totvolumens, das nach einer gewissen Betriebszeit am Säuleneingang auftreten kann, ohne dass die Säule geöffnet werden muss
  • Kann mit allen sphärischen NUCLEODUR™ und NUCLEOSIL™ Silikas verpackt werden
  • Die Säulenhalter sind in verschiedenen Größen für verschiedene Säulen erhältlich
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 32 mm
Länge (metrisch) 15 mm
Produkttyp Säulenhalter