Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep HPLC-Säulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
125 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Präparative Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Porengröße | 110 Å |
| Menge | 1/Packung |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |