Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12499926 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
125 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12499926
Marke: Macherey-Nagel™ 762273.100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 14 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenformat Präparative Säule
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 110 Å
Menge 1/Packung
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Pyramide
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ VarioPrep HPLC-Trennsäule