Learn More
Lauda™ Varioshake VS 15 B Schüttler mit BS1363 UK-Stecker
Artikelnummer. 16639405
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16639405 UK-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16639405 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003129
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Schüttler für Proben
  • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 50 °C
  • Max. Stromverbrauch: 0,07 kW
  • Schüttelampitude: 30 mm
  • Schüttelfrequenz: 20 bis 300 1/min
  • Max. Belastung: 15 kg
  • Gesamtmaße (B x T x H): 480 x 487 x 160 mm
  • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (BS1363)
  • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Drehzahlbereich 20 bis 300 min-1
Spannung 230 V
Steckertyp UK-Stecker
Frequenz 50/60 Hz