Learn More
Lauda™ Varioshake VS 8 B Schüttler mit BS1363 UK-Stecker
Artikelnummer. 16699395
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16699395 UK-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16699395 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003125
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schüttler mit bidirektionaler Bewegung, hochbelastbar, geräuscharm, kompakte Bauweise
  • Schüttelfrequenzanzeige und digitale Einstellung über LC-Display, in Schritten von 1,0 U/min, sanfter Start
  • Sollwerte/Istwerte und Schüttelfrequenz werden auf zwei LC-Displays angezeigt
  • Benutzerfreundliche Mikroprozessor-Technologie
  • Folientastatur mit markanten Symbolen
  • Zeitschaltuhr von 1 min bis 99:59 Stunden oder auf Dauerbetrieb einstellbar
  • Optionale RS 232-Schnittstelle auf Anfrage
  • Schütteltisch aus eloxiertem Aluminium mit vier Kunststoffstiften
  • Antrieb durch einen überlastgeschützten AC-Motor
  • Kompakter, verschleißarmer Mechanismus mit Masseausgleich für sicheren Stand
  • Konstante Drehzahl, unabhängig von der Last
  • Hervorragend für kontinuierlichen Gebrauch
  • Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Technische Merkmale:
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 50 °C
    • Max. Stromverbrauch: 0,07 kW
    • Schüttelampitude: 20 mm
    • Schüttelfrequenz: 20 bis 300 1/min
    • Max. Belastung: 8 kg
    • Gesamtmaße (B x T x H): 350 x 355 x 160 mm
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (BS1363)
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
  • Spezifikation
    Drehzahlbereich 20 bis 300 min-1
    Spannung 230 V
    Steckertyp UK-Stecker
    Frequenz 50/60 Hz