Learn More
Lauda™ Varioshake VS 8 BE Schüttler mit CEE7/7-Stecker
Description
- Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos, sanfter Start
- Übersichtliches Bedienfeld für einfache Bedienung mit Drehknöpfen
- Zeitschaltuhr bis 60 Minuten oder auf Dauerbetrieb einstellbar
- Schütteltisch aus eloxiertem Aluminium mit vier Kunststoffstiften
- Antrieb durch einen überlastgeschützten AC-Motor
- Kompakter, verschleißarmer Mechanismus mit Masseausgleich für sicheren Stand
- Konstante Drehzahl, unabhängig von der Last
- Hervorragend für kontinuierlichen Gebrauch
- Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 60 °C
- Max. Stromverbrauch: 0,07 kW
- Schüttelampitude: 20 mm
- Schüttelfrequenz: 20 bis 300 1/min
- Schütteltablett (B x T): 330 x 330 mm
- Max. Belastung: 8 kg
- Gesamtmaße (B x T x H): 350 x 375 x 160 mm
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Specifications
Specifications
| Drehzahlbereich | 20 bis 300 min-1 |
| Spannung | 230 V |
| Steckertyp | CEE-7/7-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |