Learn More
HUBER Variostat, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 13361669
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
416 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
13361669 416 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13361669 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 2013.0003.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regelt die Temperatur in Bädern jeder Größe von -30 °C bis +150 °C. Die spezielle Konstruktion ermöglicht dem Anwender Flexibilität in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Mit der VPC Druck-/Saugpumpe kann die Umwälzung der jeweiligen Badgrößen für optimale Ergebnisse angepasst werden.
Variostat mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -30°bis 150 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 0,3kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,2kW
  • Heizleistung: 1kW
  • Druckpumpe, max.: 25 l/min/0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 230 V, 1∼50/60 Hz Mit natürlichem Kältemittel.
Spezifikation
Reglertyp Pilot Eins
Zertifizierung/Konformität Schutzklasse III/FL, DIN 12876
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -30 bis +150 °C
Modell Variostat
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Breite (metrisch) 183 mm
Höhe (metrisch) 416 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 1∼50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz