Learn More
Eppendorf™ Varitip S-Spitzen
Artikelnummer. 10363481 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 bis 10 ml
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10363481 2,5 bis 10 ml 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10363481 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030050568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    94.60 € / 200 Stück
    Sparen 7.40 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Spitzen erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen bei unterschiedlichen Laboraufgaben. Eppendorf™ Varitip S Spitzen bilden mit dem Varitip ein System und eignen sich zum Absaugen von Flüssigkeiten aus hohen, enghalsigen Gefäßen.
  • Eine stufenlos verstellbare Pipette zum präzisen Pipettieren von Volumina bis zu 10 ml in 10-μl-Schritten.
  • Selbst Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck oder hoher Viskosität lassen sich problemlos pipettieren.
  • Das System besteht aus einem Dosierteil und dem Maxitip Prinzip der Luftverdrängung
  • Kein Übertrag Maxitip ausgetauscht
  • Ventil für Maxitip gewährleistet tropffreies Ausgeben von Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck
  • Absolvent Maxitip G zur Entschädigung des Nennwerts von Varipette™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 2,5 bis 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird zum Absaugen von Eppendorf-Flüssigkeiten verwendet
Skala Ja