Learn More
Medline™ Stereomikroskop VariZoom 6 LED Beleuchtung
Artikelnummer. 12683025
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
8x bis50x, 8x bis 64x, 8x bis 80x
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Packungsgröße
12683025 8x bis50x, 8x bis 64x, 8x bis 80x 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12683025 Lieferant Medline™ Lieferanten-Nr. 7700.0006
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Mikroskop eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Das Medline™ Varizoom 6 Stereomikroskop mit LED-Beleuchtung verfügt über eine leistungsstarke Verarbeitungsfunktion für Echtzeitvorschau, mehrere Peripherieschnittstellen sowie dynamische
Robustes Stereo-Zoom-Mikroskop mit 1:8 Zoomfaktor und doppelter LED-Beleuchtung
  • Auswahl aus 3 Zoomfaktoren: 1:6, 1:8 oder 1:10
  • Vergrößerung 2x bis 320x
  • Planachromatische Objektive
  • Integriertes einteiliges Säulenstativ zur Vermeidung von Vibrationen und Bildverzerrungen
  • Durchlicht- und Einfallslichtquellen mit variabler Intensität, LED-Kaltlicht
  • Binokulare Konfiguration mit Möglichkeit für einen Strahlteilerarm zur Erleichterung der digitalen Aufzeichnung bei Bedarf
Spezifikation
Spannung 220/240 V
Vergrößerungsleistung 8x bis50x, 8x bis 64x, 8x bis 80x
Sichtfeld 22 mm
Zoombereich 1:6
Elektrische Anforderungen 220/240 V 50/60 Hz
Produkttyp Stereoskopisches Zoom-Mikroskop
Kopfausführung Fernglas, 20° Geneigt
Frequenz 50/60 Hz
Eyepiece 10X
Menge Je 1