Learn More
Ekastu Safety™ Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V mit Aktivkohle, VE = 5 Stück
Schützt vor hochgiftigen Partikeln wie Schweißdämpfen, Lack- und Lackpartikeln bis zum 50-fachen NPF-Wert. Die EKASTU Safety™ Atemschutzmaske für Lackier- und Schweißarbeiten bietet Schutz vor Lösungsmitteln unterhalb der Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz.
Marke:  Ekastu Safety™ 412888
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Artikelnummer. 10320484
  • 107.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schützt vor toxischen und hochtoxischen Partikeln wie Schweißrauch-, Farb- und Lackpartikel (bis zum 50-fachen NPF-Wert) sowie Lösungsmitteln, die unter dem Grenzwert der arbeitsschutzrechtlichen Exposition liegen
  • Mit Abkühlventil
  • Mit farbcodiertem Nasenstück und Ausatemventil
  • Aktivkohleschicht im Lieferumfang enthalten
  • Stufenlos verstellbares Gurtzeug
  • Die breite, mit Baumwolle gefütterte innere Dichtlippe garantiert eine enge und bequeme Passform sowie Sicherheit
  • Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR
  • Spezielles Design für Träger von EKASTU-Brillen und -Schutzbrillen
  • In Originalverpackung: 5 Jahre Haltbarkeit
  • 5 Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Mit farbcodiertem Nasenstück und Ausatemventil; Aktivkohleschicht
27 g