Learn More
B Braun™ Vasco™ lange Nitril-Untersuchungshandschuhe
Catalog Number 15408094
Click to view available options
dimSize:Extraklein
Für Latexsensibilisierung und Latexallergie empfohlen
Für Latexsensibilisierung und Latexallergie empfohlen
Erzielen Sie mit einer aufgerauten Fingerspitzenoberfläche einen sicheren Griff. B Braun™ Vasco™ extralanger Untersuchungshandschuh aus Nitril; verstärkter Untersuchungshandschuh aus Nitril. Der Handschuh hat eine längere Manschette und eine höhere Wanddicke, was höhere Barriereeigenschaften ermöglicht.
  • erhöhte Barriereeigenschaften durch längere Manschetten und höhere Wanddicke
  • Handschuhlänge 290 mm +- 10 mm
  • sehr gute Elastizität für eine bequeme Passform
  • aufgeraute Fingerspitzen für einen sicheren Griff
  • erstklassige Qualität und hoher Komfort zu einem günstigen Preis
  • nicht steril, puderfrei
  • in wasserblau
  • mit Innenschicht aus Polyurethan für leichtes Anziehen
  • latexfrei – empfohlen für Latexallergien
  • entspricht EN 455
  • getestet gemäß EN 374 und ASTM F 1671 (Virale Penetration)
  • Schutzhandschuhe gemäß EN 420 und PSA 89/686/EEC, Kat. III
  • Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft gemäß Testmethoden nach EN 374
  • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Farbe der Handschuhstulpe Blue
Länge (metrisch) 290 mm ±10
Breite (metrisch) ≤ 80 mm