Learn More
B Braun™ Vasco™ OP gepuderte chirurgische Handschuhe
Artikelnummer. 10125214
Change view
Click to view available options
:
dimSize:7.5
Artikelnummer.
10125214 dimSize:7.5
1 options
Achtung: Handschuhe enthalten Naturlatex, der allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 10125214
Marke: B Braun™ 6035035
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Achtung: Handschuhe enthalten Naturlatex, der allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen hervorrufen kann.
Führen Sie chirurgische Eingriffe mit Sicherheit durch. B Braun™ Vasco™ gepuderte chirurgische Handschuhe sorgen nachweislich für eine effektive chirurgische Leistung. Sie bestehen aus hochelastischem Naturlatex.
  • leicht gepudert und innen beschichtet
  • gute Hautverträglichkeit
  • anatomische Passform
  • mit gerollter Kante
  • thiuramfrei
  • entspricht DIN EN 455
  • Getestet gemäß ASTM F 1671-07 (Virale Penetration)
  • AQL 1.0 (Qualitätsinformationen für Dichtheit)
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Latex Free Nein
Material Latex
Gepudert Gepudert
Größe 7.5
Farbe der Handschuhstulpe Naturfarben