Learn More
Thermo Scientific™ Vasoaktives Intestinalpeptid (10-28), Mensch, Schwein, Ratte, Schaf
Artikelnummer. 15400507
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15400507
Marke: Thermo Scientific™ J66099.|D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezies Human, Porcine, Ratte, Ovine
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung VIP (10-28), human, porcine, rat, ovine
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 2338.84
Produkttyp Vasoactive Intestinal Peptide (10-28), human, porcine, rat, ovine
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Tyr-Thr-Arg-Leu-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Asn-Ser-Ile-Leu-Asn-NH2
Nur für Forschungszwecke