missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ x50 Vasofix Braunüle 1,3x45mm
Beschreibung
- FEP-Katheterkonstruktion für schmerzarme und venenfreundliche Platzierung
- Integrierter Injektionsport: Medikamente können schnell verabreicht werden, ohne dass eine erneute Punktion erforderlich ist
- Hervorragende Einsticheigenschaften durch atraumatische Kanülenspitze mit 3-schneidiger Schnittgeometrie
- Kapillare: Vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
- Hydrophobe Blutfängerstopfen
- Abnehmbarer Verschlusskonus
- Sperransatz
- Farbgrößenanzeige
- Latexfrei
- PVC-frei
- Gemäß ISO-Norm 10.555-1 / 5
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 18 G |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.3 mm |
| Enthält | Integrierter Injektionsanschluss, integrierte Röntgenkontraststreifen |
| Länge (metrisch) | 45 mm |
| Produkttyp | Venöse Verweilkanülen mit Injektionsanschluss und FEP-Katheter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?