Learn More
B Braun™ Vasofix™ IV-Katheter mit Injektionsanschluss und Sicherheitsabschirmung
Artikelnummer. 10323419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10323419 50/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10323419 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4269071S01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.75 €
    1.56 € / 1 Stück
    Sparen 0.19 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützt Sie und Ihr medizinisches Personal vor Nadelstichverletzungen und damit verbundenen Infektionen.
  • IV-Kathetermaterial aus Polyurethan
  • Integrierter Anschluss für Injektionen ohne zusätzliche Nadel oder Gefahr von Nadelstichverletzungen
  • Scharfe, zurückgeschnittene Abschrägung für minimales Punktionstrauma
  • Transparente Kathetersegmente bestätigen die erfolgreiche Platzierung des Katheters beim Abziehen der Nadel
  • Latex- und PVC-frei
  • Gemäß ISO 10.555-1/5
  • Farbkodiert gelb
  • Größe 24 G, Durchmesser 0.7x19 mm
  • Karton mit 50 Stück
Spezifikation
Produkttyp IV-Katheter
Farbe Gelb
Kanülen-Gauge 24 G
Zertifizierung/Konformität ISO-Norm 10.555-1/5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verletzungsschutz vor Nadelstichen
Länge (metrisch) Kanüle 19 mm
Menge 50/Packung