missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vasorin/SLIT-like 2 Antibody (101), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209529 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 Milliliter
Código de producto. Menge unitSize
18209529 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18209529

Marca: Novus Biologicals NBP290246UV

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Vasorin/SLIT-like 2 Monoclonal specifically detects Vasorin/SLIT-like 2 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Vasorin/SLIT-like 2
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 101
Konjugat DyLight 350
Verdünnung ELISA, Sandwich ELISA Detection
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Protein slit-like 2, SLITL2, slit-like 2, slit-like 2 (Drosophila), vasorin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Vasorin/SLIT-like 2 (Q6EMK4; Met1-Pro575).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114990
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.