Learn More
B Braun™ VasoVet™ veterinärmedizinische IV-Katheter
Artikelnummer. 15741657
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
24 G
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Farbe Packungsgröße
15741657 24 G Gelb 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15741657 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4269075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 €
    78.76 € / 50 Stück
    Sparen 96.24 €
    54% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein veterinärmedizinischer IV-Katheter, der sowohl für große als auch für kleine Tiere geeignet ist.
  • Die einzigartige und extrem scharfe Abschrägung garantiert variable Einstichwinkel (10° bis 45° ) und passt sich perfekt an unterschiedliche Situationen in der Veterinärmedizin an
  • Hergestellt aus Polyurethan – Kathetermaterial zeichnet sich durch seine Kink-Resistenz, Thermoplastizität und hervorragende Biokompatibilität aus
  • Die Verweilzeit verlängert sich
  • Vier röntgendurchlässige Streifen sorgen für gute Sichtbarkeit der Röntgenstrahlung
  • Der Injektionsport ermöglicht hygienische nadelfreie IV-Injektionen, besonders geeignet für die intravenöse Anästhesie
  • 24 Messgerät für Kaninchen, Welpen und Frettchen geeignet
  • Flussrate von 22 ml/min
Spezifikation
Produkttyp Veterinärer IV-Katheter
Farbe Gelb
Material Polyurethan
Kanülen-Gauge 24 G
Zur Verwendung mit (Anwendung) Veterinärmedizin
Länge (metrisch) Kanüle 19 mm