missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAX1 Monoclonal Antibody (OTI1E6), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17505364
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17505364 30 μL -
17585354 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17505364 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA811407S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VAX1 Monoclonal antibody specifically detects VAX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spezifikation

Antigen VAX1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1E6
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen ETV4
Gen-Zugriffsnummer P43268
Gen-Alias homeodomain protein Vax1; MCOPS11; VAX1; Ventral anterior homeobox 1; ventral anterior homeobox containing gene 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-276 of human ETV4 produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2118
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.