missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VCAM-1/CD106 Antibody (SA05-04), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-67292
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VCAM-1/CD106 Monoclonal specifically detects VCAM-1/CD106 in Human, Mouse, Rat, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| VCAM-1/CD106 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:5000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 | |
| CD106, CD106 antigen, DKFZp779G2333, INCAM-100, L1CAM, MGC99561, vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, V-CAM 1, VCAM1, VCAM-1 | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 7412 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SA05-04 | |
| Unconjugated | |
| TBS (pH7.4), 0.05% BSA, 40% Glycerol with 0.05% Sodium Azide | |
| VCAM1 | |
| Synthetic peptide within Human VCAM-1/CD106 aa 690-739/ 739. (SwissProt: P19320 Human; SwissProt: P29533 Mouse; SwissProt: P29534 Rat) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Zebrafish | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur