Learn More
Invitrogen™ VCAM-1 (CD106) Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Hanwha patent anti-VCAM-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VCAM-1 (CD106) Biosimilar |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Wirtsspezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Protein A |
| Menge | 1 mg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.