Learn More
Invitrogen™ VCAM-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (601), FITC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111959
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30534253 100 Tests 100 Stück
30536247 25 Tests 25 Stück
2 options
Artikelnummer. 30534253
Marke: Invitrogen™ MA560248
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
VCAM-1 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VCAM-1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 601
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300
Gen VCAM1
Gen-Zugriffsnummer P19320
Gen-Alias adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
Gensymbole VCAM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human VCAM1 protein (Met1-Pro697).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7412
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG