Learn More
Invitrogen™ VCAM-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (601), PE
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
99.00 € - 209.00 €
Spezifikation
Antigen VCAM-1
Klon 601
Konzentration 0.1 mg/mL
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Anwendungen Flow Cytometry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30533900
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560250
100 Tests
209.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30535932
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560251
25 Tests
99.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
VCAM-1 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
Spezifikation
Spezifikation
VCAM-1
0.1 mg/mL
Flow Cytometry
PE
Rabbit
RUO
PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300
P19320
7412
Recombinant Human VCAM-1/CD106 protein (Met1-Pro697).
Antibody
601
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
VCAM1
adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
VCAM1
Primary
Protein A