missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VCAM-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6I8W2)

Artikelnummer. 30283088
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30283088 20 μL 20 Mikroliter
30284062 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30283088

Marke: Invitrogen™ MA557881

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: FKIEISPEYK TIAQIGDSMA LTCSTTGCES PLFSWRTQID SPLNAKVRTE GSKSVLTMEP VSFENEHSYL CTATCGSGKL ERSIHVDIYS FPKDPEIQFS GPLEVGKPVT VKCLAPDIYP VYRLEIDLFK GDQLMNRQEF SSEEMTKSLE TKSLEVTFTP VIEDIGKALV CRAKLHIDQI DSTLKERETV KELQVYISPR NTTISVHPST RLQEGGAVTM TCSSEGLPAP EIFWGRKLDN EVLQLLSGNA TLTLIAMRME DSGVYVCEGV NLIGRDKAEV ELVVQE.

VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VCAM-1
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 6I8W2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen VCAM1
Gen-Zugriffsnummer P29533, P29534
Gen-Alias adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
Gensymbole VCAM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-310 of mouse VCAM-1/CD106 (NP_035823.3).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22329, 25361
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.