Learn More
VDAC1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30232811 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30232811 100 μL 100 Mikroliter
30227028 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30232811
Marke: Novus Biologicals NBP335084100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
VDAC1 Polyclonal antibody specifically detects VDAC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VDAC1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias hVDAC1, MGC111064, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, PORIN, Porin 31HL, Porin 31HM, PORIN-31-HL, VDAC, VDAC-1, voltage-dependent anion channel 1, voltage-dependent anion-selective channel protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human VDAC1 (NP_003365.1).,, Sequence:, MAVPPTYADLGKSARDVFTKGYGFGLIKLDLKTKSENGLEFTSSGSANTETTKVTGSLETKYRWTEYGLTFTEKWNTDNTLGTEITVEDQLARGLKLTFDSSFSPNTGKKNAKIKTGYKREHINLGCDMDFDIAGPSIRGALVLGYEGWLAGYQMNFETAKSRVTQSNFAVGYKTDEFQLHTNVNDGTEFGGSIYQKVNKKLETAVNLAWTAGNSNTRFGIAAKYQIDPDACFSAKVNNSSLIGLGYTQTLKPGIKLTLSALLDGKNVNAGGHKLGLGLEFQA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Mitochondrial Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7416
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG