Learn More
VDAC1 Antibody (S152B-23), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18646947 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18646947 0.025 mg 0.03 Milligramm
18649726 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18646947 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2421870.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
VDAC1 Monoclonal antibody specifically detects VDAC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VDAC1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon S152B-23
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 50% Glycerol
Gen-Zugriffsnummer P21796
Gen-Alias hVDAC1, MGC111064, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, PORIN, Porin 31HL, Porin 31HM, PORIN-31-HL, VDAC, VDAC-1, voltage-dependent anion channel 1, voltage-dependent anion-selective channel protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Fusion protein amino acids 1-283 (full-length) of human VDAC1. Mouse: 98% identity (279/283 amino acids identical). Rat: 98% identity (279/283 amino acids identical) >60% identity with VDAC2 and VDAC3.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Mitochondrial Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7416
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a