missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VDAC1/Porin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30233889 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30233889 20 μL 20 Mikroliter
30236072 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30233889

Marke: Proteintech 815381RR20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Antibody

The VDAC1/Porin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human VDAC1/Porin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VDAC1/Porin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen VDAC1/Porin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 2F4
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MGC111064; PORIN; PORIN-31-HL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7416
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 31 kDa
Produkttyp Recombinant Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.