Learn More
VDAC1/Porin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236072 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236072 100 μL 100 Mikroliter
30233889 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30236072
Marke: Proteintech 815381RR100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Antibody
The VDAC1/Porin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human VDAC1/Porin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VDAC1/Porin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen VDAC1/Porin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 2F4
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole MGC111064; PORIN; PORIN-31-HL
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7416
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 31 kDa
Produkttyp Recombinant Antibody
Form Liquid
Isotype IgG