missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VE-Cadherin Antibody (MM0012-8A03), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB110-60978AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VE-Cadherin Monoclonal specifically detects VE-Cadherin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| VE-Cadherin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CDH5 | |
| Human recombinant VE-Cadherin (extracellular domain) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| In western blots this antibody shown no cross-reactivity with E-Cadherin, and P-Cadherin. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MM0012-8A03 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| 7B4, 7B4 antigen, cadherin 5, type 2 (vascular endothelium), cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium), cadherin-5, CD144, CD144 antigen, endothelial-specific cadherin, FLJ17376, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction | |
| 1003 | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur