Learn More
Invitrogen™ Vedolizumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen Vedolizumab Humanized
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
30282766
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
MA559877
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
View alternative products
Save Up to 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284307
View Documents
Invitrogen™
MA559878
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
View alternative products
Save Up to 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Vedolizumab is a humanized monoclonal antibody that targets the alpha4beta7 integrin for the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease.
Specifications
Specifications
Vedolizumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1 κ
Human
LDP02; LDP-02; MLN0002; MLN02; MLN-02
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis