missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGF 165 Antibody (Bevacizumab), Alexa Fluor™ 488 - Chimeric, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18292374 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Artikelnummer. Menge
18292374 0.1 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18292374

Marke: Novus Biologicals NBP259638AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

VEGF 165 Monoclonal specifically detects VEGF 165 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VEGF 165
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon Bevacizumab
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human VEGF
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Biologically Active Proteins
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7422
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.