missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
VEGF Monoclonal antibody specifically detects VEGF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | VEGF |
| Anwendungen | Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 23410 |
| Konjugat | Biotin |
| Verdünnung | Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-reported |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human VEGF |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?