Learn More
VEGF Antibody (RM0009-2G02), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18773293 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18773293 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18773293 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB11061025AF350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
VEGF Monoclonal antibody specifically detects VEGF in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VEGF
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0009-2G02
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse VEGF
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokines and Growth Factors, Developmental Biology, Glycobiology, HIF Target Genes, Hypoxia, Metastasis, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7422
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2