missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEGF Antibody (VEGF/1063), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-11437FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VEGF Monoclonal antibody specifically detects VEGF in Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| VEGF | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| VEGF/1063 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor | |
| Human VEGF recombinant protein (Uniprot: P15692) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokines and Growth Factors, Developmental Biology, Glycobiology, HIF Target Genes, Hypoxia, Metastasis, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Vision | |
| 7422 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?